3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110406-1G
APOSOR110406-1GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR110406-1G
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,581 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07778355
Numéro CAS: 5315-73-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité