1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110408-1G
APOSOR110408-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR110408-1G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide
Formule: C₇H₁₂N₄O
MW: 168,196 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02186021
Numéro CAS: 477711-16-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité