3-Bromo-8-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110437-1G
APOSOR110437-1GEA 186 EUR InStock
APOSOR110437-1G
3-Bromo-8-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-8-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₄BrN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17016106
Numéro CAS: 52310-43-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité