Methyl 1-methyl-1H-indole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Methoxycarbonyl)-1-methyl-1H-indole
OR110447-1G
APOSOR110447-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR110447-1G
Methyl 1-methyl-1H-indole-4-carboxylate
Methyl 1-methyl-1H-indole-4-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189.211 g/mol
Point de fusion: 49…51 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09839048
Numéro CAS: 1444-12-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité