(5-Methoxy-1-methyl-1H-indol-3-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110460-1G
APOSOR110460-1GEA 476 EUR InStock
APOSOR110460-1G
(5-Methoxy-1-methyl-1H-indol-3-yl)methanol
(5-Methoxy-1-methyl-1H-indol-3-yl)methanol
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,226 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00983073
Numéro CAS: 313535-18-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité