4-(Benzyloxy)-5-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110477-1G
APOSOR110477-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR110477-1G
4-(Benzyloxy)-5-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
4-(Benzyloxy)-5-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₁₅H₁₃NO₅
MW: 287,2674 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02629357
Numéro CAS: 2426-84-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité