1-Methyl-4-(3-methyl-4-nitrophenyl)piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110482-1G
APOSOR110482-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR110482-1G
1-Methyl-4-(3-methyl-4-nitrophenyl)piperazine
1-Methyl-4-(3-methyl-4-nitrophenyl)piperazine
Formule: C₁₂H₁₇N₃O₂
MW: 235,282 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11039716
Numéro CAS: 16154-61-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité