2',4'-Dichloroacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2′,4′-Dichloroacetophenone
OR11049-100G
APOSOR11049-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR11049-100G
2',4'-Dichloroacétophénone
2',4'-Dichloroacétophénone
Formule: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Point d'ébullition: 245…247 °C
Point de fusion: 31…34 °C
Densité: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000581
Numéro CAS: 2234-16-4
EINECS: 218-780-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité