[4-(4-Bromophenoxy)phenyl]methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (4-(4-Bromophenoxy)phenyl)methanol
OR110492-1G
APOSOR110492-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR110492-1G
[4-(4-Bromophenoxy)phenyl]methanol
[4-(4-Bromophenoxy)phenyl]methanol
Formule: C₁₃H₁₁BrO₂
MW: 279,129 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11190398
Numéro CAS: 1039899-07-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité