Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Hydroxyacétophénone

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR11052-500G
APOSOR11052-500GEA 107 EUR InStock
APOSOR11052-500G
4'-Hydroxyacétophénone
4'-Hydroxyacétophénone


Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 147…148 °C/3mmHg
Point de fusion: 108…110 °C
Densité: 1.109 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002359
Numéro CAS: 99-93-4
EINECS: 202-802-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité