2-Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110538-1G
APOSOR110538-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR110538-1G
2-Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)aniline
2-Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)aniline
Formule: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06337021
Numéro CAS: 143525-69-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité