2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110540-1G
APOSOR110540-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR110540-1G
2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline
2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline
Formule: C₁₁H₁₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10686817
Numéro CAS: 581-00-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité