4-(3-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110549-1G
APOSOR110549-1GEA 395 EUR InStock
APOSOR110549-1G
4-(3-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzamide
4-(3-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzamide
Formule: C₁₁H₁₁N₃O₂
MW: 217,224 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384923
Numéro CAS: 1427460-93-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité