3-Bromothiophene-2-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110624-1G
APOSOR110624-1GEA 279 EUR InStock
APOSOR110624-1G
3-Bromothiophene-2-carbohydrazide
3-Bromothiophene-2-carbohydrazide
Formule: C₅H₅BrN₂OS
MW: 221,075 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16036203
Numéro CAS: 1043593-57-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité