5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110638-1G
APOSOR110638-1GEA 371 EUR InStock
APOSOR110638-1G
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carbaldehyde
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₈H₈OS
MW: 152,214 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17276640
Numéro CAS: 956010-59-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité