4-Hydrazino-5-thien-2-ylthieno[2,3-d]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110641-1G
APOSOR110641-1GEA 296 EUR InStock
APOSOR110641-1G
4-Hydrazino-5-thien-2-ylthieno[2,3-d]pyrimidine
4-Hydrazino-5-thien-2-ylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₁₀H₈N₄S₂
MW: 248,327 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03444393
Numéro CAS: 406200-90-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité