5-[(Acetyloxy)methyl]-4-ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110644-1G
APOSOR110644-1GEA 346 EUR InStock
APOSOR110644-1G
5-[(Acetyloxy)methyl]-4-ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
5-[(Acetyloxy)methyl]-4-ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₅NO₄
MW: 225,241 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18804159
Numéro CAS: 1427460-46-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité