tert-Butyl 2-{[(1-acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)sulphonyl]amino}ethylcarbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110645-1G
APOSOR110645-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR110645-1G
tert-Butyl 2-{[(1-acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)sulphonyl]amino}ethylcarbamate
tert-Butyl 2-{[(1-acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)sulphonyl]amino}ethylcarbamate
Formule: C₁₇H₂₅N₃O₅S
MW: 383.462 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18804160
Numéro CAS: 1427461-09-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité