tert-Butyl 2-[(3-bromobenzoyl)amino]ethylcarbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110646-1G
APOSOR110646-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR110646-1G
tert-Butyl 2-[(3-bromobenzoyl)amino]ethylcarbamate
tert-Butyl 2-[(3-bromobenzoyl)amino]ethylcarbamate
Formule: C₁₄H₁₉BrN₂O₃
MW: 343,216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18804161
Numéro CAS: 1427460-40-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité