6-Methyl-2-oxo-4-thioxo-1,2,3,4-tetrahydro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-4-thioxopyrimidine-5-carboxylate
OR110691-1G
APOSOR110691-1GEA 198 EUR InStock
APOSOR110691-1G
6-Methyl-2-oxo-4-thioxo-1,2,3,4-tetrahydro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
6-Methyl-2-oxo-4-thioxo-1,2,3,4-tetrahydro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₈H₁₀N₂O₃S
MW: 214,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411556
Numéro CAS: 13996-05-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité