8-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110712-5G
APOSOR110712-5GEA 120 EUR InStock
APOSOR110712-5G
8-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
8-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₄BrClN₂
Numéro MDL: MFCD12828062
Numéro CAS: 957187-27-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité