3-Bromo-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR110724-1G
APOSOR110724-1GEA 49.5 EUR InStock
APOSOR110724-1G
3-Bromo-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Bromo-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₄BrClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846272
Numéro CAS: 1227955-02-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité