4-(2-Pyridinyl)-2-pyrimidinamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110729-1G
APOSOR110729-1GEA 114 EUR InStock
APOSOR110729-1G
4-(2-Pyridinyl)-2-pyrimidinamine
4-(2-Pyridinyl)-2-pyrimidinamine
Formule: C₉H₈N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00138711
Numéro CAS: 66521-65-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité