N'-(2,5-Dimethoxyphenyl)-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylurea
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110739-1G
APOSOR110739-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR110739-1G
N'-(2,5-Dimethoxyphenyl)-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylurea
N'-(2,5-Dimethoxyphenyl)-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylurea
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16619603
Numéro CAS: 1388191-93-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité