Ethyl-8-bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110748-1G
APOSOR110748-1GEA 128 EUR InStock
APOSOR110748-1G
Ethyl-8-bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-8-bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09475852
Numéro CAS: 847446-55-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité