3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-8-carboxylic acid, 8-Carboxy-3,4-dihydro-3-oxo-2H-benzo[b][1,4]oxazine, 8-Carboxy-3,4-dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine
OR110751-1G
APOSOR110751-1GEA 144 EUR InStock
APOSOR110751-1G
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic acid
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic acid
Formule: C₉H₇NO₄
MW: 193,156 g/mol
Point de fusion: 302…305 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11878407
Numéro CAS: 208772-72-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité