2-(2-Chlorophenoxy)acetohydrazide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11077-5G
APOSOR11077-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR11077-5G
2-(2-Chlorophenoxy)acetohydrazide 98%
2-(2-Chlorophenoxy)acetohydrazide
Formule: C₈H₉ClN₂O₂
MW: 200,63 g/mol
Point de fusion: 111…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082786
Numéro CAS: 36304-40-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité