5-Methyl-4-nitro-1H-1,2,3-benzotriazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110807-500MG
APOSOR110807-500MGEA 48 EUR InStock
APOSOR110807-500MG
5-Methyl-4-nitro-1H-1,2,3-benzotriazole
5-Methyl-4-nitro-1H-1,2,3-benzotriazole
Formule: C₇H₆N₄O₂
MW: 178,148 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00962617
Numéro CAS: 31995-60-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité