5-Iodoanthranilate d'éthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-amino-5-iodobenzoate
OR11084-5G
APOSOR11084-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR11084-5G
5-Iodoanthranilate d'éthyle
5-Iodoanthranilate d'éthyle
Formule: C₉H₁₀INO₂
MW: 291,09 g/mol
Point de fusion: 70…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038940
Numéro CAS: 268568-11-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité