N-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110845-1G
APOSOR110845-1GEA 296 EUR InStock
APOSOR110845-1G
N-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
N-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Formule: C₁₀H₁₅N₅
MW: 205,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03180509
Numéro CAS: 869072-45-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité