tert-Butyl N-(5-methylthiophen-2-yl)carbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110846-1G
APOSOR110846-1GEA 371 EUR InStock
APOSOR110846-1G
tert-Butyl N-(5-methylthiophen-2-yl)carbamate
tert-Butyl N-(5-methylthiophen-2-yl)carbamate
Formule: C₁₀H₁₅NO₂S
MW: 213,297 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02940774
Numéro CAS: 62188-21-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité