2-(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110855-1G
APOSOR110855-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR110855-1G
2-(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)benzoic acid
2-(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₃NO₄S
MW: 255,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001215
Numéro CAS: 400878-25-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité