Ethyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110864-250MG
APOSOR110864-250MGEA 14.7 EUR InStock
APOSOR110864-250MG
Ethyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Ethyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Formule: C₁₀H₉BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22551971
Numéro CAS: 1251033-23-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité