Methyl (1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110871-1G
APOSOR110871-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR110871-1G
Methyl (1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)acetate
Methyl (1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)acetate
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04124610
Numéro CAS: 96017-03-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité