Methyl 2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110872-1G
APOSOR110872-1GEA 212 EUR InStock
APOSOR110872-1G
Methyl 2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoate
Methyl 2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoate
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,237 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25976394
Numéro CAS: 96017-05-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité