3-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110912-1G
APOSOR110912-1GEA 433 EUR InStock
APOSOR110912-1G
3-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)-1H-pyrazole
3-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₁H₇ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00112206
Numéro CAS: 852690-99-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité