Methyl 4-[3-(dimethylamino)prop-2-enoyl]benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110918-1G
APOSOR110918-1GEA 149 EUR InStock
APOSOR110918-1G
Methyl 4-[3-(dimethylamino)prop-2-enoyl]benzoate
Methyl 4-[3-(dimethylamino)prop-2-enoyl]benzoate
Formule: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,263 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09908108
Numéro CAS: 114431-72-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité