6-Bromo-2-tert-butylimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110922-1G
APOSOR110922-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR110922-1G
6-Bromo-2-tert-butylimidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-2-tert-butylimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₁₁H₁₃BrN₂
MW: 253,138 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036007
Numéro CAS: 864867-60-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité