3-Bromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110936-1G
APOSOR110936-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR110936-1G
3-Bromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₇BrN₂
MW: 211,059 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19441944
Numéro CAS: 5857-47-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité