meso-Tétraphénylporphine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11095-250MG
APOSOR11095-250MGEA 14.7 EUR InStock
APOSOR11095-250MG
meso-Tétraphénylporphine
meso-Tétraphénylporphine
Formule: C₄₄H₃₀N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011680
Numéro CAS: 917-23-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité