4-Nitrobenzohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Nitrobenzoic hydrazide
OR110966-25G
APOSOR110966-25GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR110966-25G
4-Nitrobenzohydrazide
4-Nitrobenzohydrazide
Formule: C₇H₇N₃O₃
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 216…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007604
Numéro CAS: 636-97-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité