N-[4-(4-tert-Butylphenoxy)benzyl]-N-methylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110978-1G
APOSOR110978-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR110978-1G
N-[4-(4-tert-Butylphenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[4-(4-tert-Butylphenoxy)benzyl]-N-methylamine
Formule: C₁₈H₂₃NO
MW: 269,381 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11608592
Numéro CAS: 1082908-68-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité