1-[2-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110994-1G
APOSOR110994-1GEA 383 EUR InStock
APOSOR110994-1G
1-[2-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine
1-[2-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine
Formule: C₉H₁₅N₅O₂
MW: 225,248 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16076302
Numéro CAS: 1248142-10-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité