(2-Acetyl-4-methylphenoxy)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111024-1G
APOSOR111024-1GEA 272 EUR InStock
APOSOR111024-1G
(2-Acetyl-4-methylphenoxy)acetic acid
(2-Acetyl-4-methylphenoxy)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,211 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03225657
Numéro CAS: 88521-62-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité