Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tricosanoate de méthyle

Fournisseur: Apollo Scientific

OR111025-1G
APOSOR111025-1GEA 326 EUR InStock
APOSOR111025-1G
Tricosanoate de méthyle
Tricosanoate de méthyle


Formule: C₂₄H₄₈O₂
Point de fusion: 53…56 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009349
Numéro CAS: 2433-97-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité