6-Nitroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111033-1G
APOSOR111033-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111033-1G
6-Nitroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
6-Nitroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Formule: C₇H₆ClN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800971
Numéro CAS: 957120-37-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité