3-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-{3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methanamine
OR111035-1G
APOSOR111035-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111035-1G
3-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine
3-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine
Formule: C₁₃H₂₁N₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 515162-19-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité