3-[(2,6-Dimethylmorpholin-4-yl)methyl]benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111038-1G
APOSOR111038-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111038-1G
3-[(2,6-Dimethylmorpholin-4-yl)methyl]benzonitrile
3-[(2,6-Dimethylmorpholin-4-yl)methyl]benzonitrile
Formule: C₁₄H₁₈N₂O
MW: 230,306 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09928897
Numéro CAS: 1016709-98-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité