Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-acétamidobenzoïque 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Acedoben

OR11106-100G
APOSOR11106-100GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR11106-100G
Acide 4-acétamidobenzoïque 98%
4-Acetamidobenzoic acid


Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179,18 g/mol
Point de fusion: 255…262 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002534
Numéro CAS: 556-08-1
EINECS: 209-114-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité