Methyl 4-amino-2-(pyridin-3-ylamino)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111062-1G
APOSOR111062-1GEA 371 EUR InStock
APOSOR111062-1G
Methyl 4-amino-2-(pyridin-3-ylamino)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Methyl 4-amino-2-(pyridin-3-ylamino)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₄O₂S
MW: 250,277 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28148237
Numéro CAS: 1858251-02-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité